Få mere at vide
N,N-dimethylallylamin, 98%
Artikelnummer. 10371341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371341 25 g Glasflaske 25g
10272622 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2155-94-4
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00038234
InChI nøgle GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
IUPAC navn N,N-dimethylprop-2-en-1-amin
SMIL CN(C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylallylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7410g/mL
Kogepunkt 62 °C
Flammepunkt 8 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHCH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1,4000 til 1,402
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 85.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske