Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethylallylamine |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.7410g/mL |
| Kogepunkt | 62°C |
| Flammepunkt | 8°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |