missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethylalanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylalanine Hydrochloride |
| CAS | 16708-13-7 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 . H Cl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(5(7)8)6(2)3;/h4H,1-3H3,(H,7,8);1H |
| SMIL | Cl.CC(N(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.607 |
| Formel vægt | 153.056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?