Få mere at vide
N,N-Dimethylacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30371712
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30371712 10 g
1 options
Artikelnummer. 30371712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47113810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Molekylær formel C5H9NO
Mængde 10 g
Synonym N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
SMIL CN(C)C(=O)C=C
Molekylvægt (g/mol) 99.13
Formel vægt 99.0684