Få mere at vide
N,N-Dimethylacrylamid, 98%, stik. med 100 ppm 4-methoxyph enol
Artikelnummer. 11394548
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394548 250 g 250g
11384548 50 g 50g
11304558 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042405.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
N,N-dimethylacrylamid er en nyttig monomer til syntetiske fibre og plast. Det bruges også i syntesen af fotoresponsive polymerer og copolymerer ved podning af polysiloxan på sidekæden af DMA ved homopolymerisation eller podning af cellulose til dannelse af cellulosepolymerer og copolymerisation af methylmethacrylat med DMA eller copolymerisation af DMA med styren og butadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2680-03-7
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00008626
InChI nøgle YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
IUPAC navn N,N-dimethylprop-2-enamid
SMIL CN(C)C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacrylamide
Navn note Stabiliseret med 100ppm 4-methoxyphenol
Farve Farveløs
Tæthed 0.962 g/mL
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 71 °C (161 °F)
Lineær formel H2C=CHCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.473
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1742219
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (1.000 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 99.13
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske