Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16625853
:
50 L
Artikelnummer. 16625853
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 3884050L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
CAS 127-19-5
CAS Max % 1
Smeltepunkt -20°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.94 g/cm3 (20°C)
pH 4
Kogepunkt 164°C to 166°C (1013 hPa)
Flammepunkt 64°C
Molekylær formel C4H9NO
Lineær formel CH3CON(CH3)2
MDL nummer MFCD00008686
Mængde 50 L
Beilstein 1737614
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Grad ACS Grade Plus