Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15823880
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15823880 1 L
1 options
Artikelnummer. 15823880 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003991000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
For headspace gas chromatography SupraSolv™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (at 200g/L 20°C)
Smeltepunkt -20°C
CAS 127-19-5
Farve Colorless
Tæthed 0.94g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 64°C (147.2°F)
Tændingspunkt 400°C (752°F)
Lugt Amine-like
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.423
Molekylær formel C4H9NO
Damptryk 1.76 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00008686
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Kogepunkt 165°C to 166°C
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vægt 87.12