Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-grad, 99,5+%
Beskrivelse
N,N-dimethylacetamid anvendes i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethylacetamide |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0.94 |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4385 |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| Vis mere |