Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide, GC-Headspace tested, ≥99.9%, Solstice
Beskrivelse
Solstice Chromasolv™ GC-headspace solvents:
- developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
- very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
- state-of-the art production and application tests
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylacetamide |
| CAS | 127-19-5 |
| Tæthed | 0.937g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.8%, 100°F, 11.5%, 160°F |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Tændingspunkt | 914°F |
| Molekylær formel | C4H9NO |
| Lineær formel | CH3CON(CH3)2 |
| Damptryk | 4 mmHg (38°C), 2 mmHg (25°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylacetamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylacetamide