Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid dimethylacetal, tech. 90%, stikk.
Artikelnummer. 11301367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301367 5 g 5g
11311367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01642.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133,191 g/mol
N,N-dimethylacetamid-dimethylacetal bruges som et reagens til syntese af amider, diacylaminer og heterocykler, en carbon-indsættende synthon til fremstilling af pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-oner. Det bruges som mellemprodukt i byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylacetamid-dimethylacetal anvendes som et reagens til syntese af amider, diacylaminer og heterocykler, en carbon-indsættelsessynthon til fremstilling af pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-oner. Det bruges som mellemprodukt i byggesten.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, Syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18871-66-4
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.191
MDL nummer MFCD00008476
InChI nøgle FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC navn 1,1-dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMIL CC(N(C)C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Navn note stabilized with 5 to 10% methanol
Tæthed 0.911
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1420865
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 133.19
Procent renhed 90%
Grad Teknisk