Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid dimethylacetal, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10701925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701925 100 g Glasflaske 100g
10270853 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264131000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 18871-66-4 | C6H15NR.2 | 133,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18871-66-4
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00008476
InChI nøgle FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC navn 1,1-dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMIL CC(N(C)C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9110g/mL
Kogepunkt 110,0 °C til 118,0 °C
Flammepunkt 8 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4160 til 1,4180 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Specifik vægtfylde 0.911
Stabilisator natriumcarbonat
Formel vægt 133.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske