Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylacetamide (D9) |
| CAS | 16727-10-9 |
| Molekylær formel | C4D9NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetamide-2,2,2-d3, N,N-di(methyl-d3)- (8CI, 9CI, ACI), N,N-Di(methyl-d3)acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 2,2,2-Trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide, N,N-Dimethylacetamide-d9, N,N-Dimethylacetamide-D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.176 |
| Formel vægt | 96.1249 |