missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethylacetamide-d9, for NMR, 99+ atom% D, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 16388216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
1 mL; Ampoule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16388216 1 mL; Ampoule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16388216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278820010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide-d9
Tæthed 1.0300 g/mL
Flammepunkt 70°C
Specifik vægtfylde 1.03
Mængde 1 mL
CAS 16727-10-9
Smeltepunkt -20.0°C
Kogepunkt 165.0°C
Molekylær formel C4H9NO
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Formel vægt 96.18
Grad NMR
Vis mere Vis mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.