Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylacetamide (D9) |
| CAS | 16727-10-9 |
| Molekylær formel | C4D9NO |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.176 |
| Formel vægt | 96.1249 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |