Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid-d{9}, 99% (Isotopisk)
Artikelnummer. 11340528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340528 5 g 5g
11350528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11340528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043854.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 116057-81-9 | C4H9NO | 87,12 g/mol
N,N-dimethylacetamid-d{9} er et almindeligt opløsningsmiddel, der anvendes i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116057-81-9
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00066061
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
PubChem CID 22789542
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide-d9
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 1.035 g/mL
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
Smeltepunkt -20 °C
Kogepunkt 165 °C
Lineær formel CD3CON(CD3)2
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
Formel vægt 96.19
Procent renhed 99%