Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Artikelnummer. 15692850
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15692850 2.5 L 2.5 L
15682850 1 L 1 L
15612860 6 x 1 L Pakke med 6
15602860 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15692850 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2705552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 DKK
    1734.92 DKK / 2.5 L
    Spare 420.08 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,9 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20 °C
Navn note for HPLC
Tæthed 0,937 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.437
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Kogepunkt 164,5 °C til 166 °C
Formel vægt 87,12 g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.