Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578654 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15578654 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15578654 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9755.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til headspace gaskromatografi
Tekniske data
CAS 127-19-5
Surhed Max. 0,0005 meq/g
Mængde 1 L
Rester efter fordampning Max. 0,0005%
Analyseprocentområde min. 99,9%
Molekylær formel C4H9NO
MDL nummer MFCD00008686
FN nummer 2810
Vand Max. 0,05%
Synonym Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide