Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid, vandfri 99,8 %, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 15454915
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454915 100 mL 100ml
15444915 4 x 100 mL 100ml
15464915 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044913.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.76 DKK
    511.65 DKK / 100ml
    Spare 89.11 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87,12 g/mol
N,N-dimethylacetamid anvendes som et polært opløsningsmiddel i organisk syntese såvel som i reaktioner, der involverer stærke baser såsom natriumhydroxid. Det bruges også som opløsningsmiddel til fibre som polyacrylonitril, spandex, som hjælpestof i lægemidler, dvs. vumon, busulfex og i klæbemiddelindustrien. Det finder anvendelse som reaktionsmedium i produktionen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer og blødgørere. Det er meget udbredt i polymerindustrien på grund af dets høje opløsningsevne for højmolekylære polymerer og syntetiske harpikser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i forskellige reaktioner, dvs. ringslutning, halogenering, cynidering, alkylering og dehydrogenering og øger udbyttet af hovedprodukter. Andre anvendelser er som ekstraktionsmiddel for olie og gasser, i malingsfjernere, i fremstillingen af fotoresist stripping-forbindelser og som booster-opløsningsmiddel i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide, anhydrous
Smeltepunkt °C til 20 °C
Tæthed 0.94 g/mL
Kogepunkt 165 °C til 166 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Analyseprocentområde 99.8%
Brydningsindeks 1.4385
Mængde 100 mL
Beilstein 1737614
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, alkohol, acetone, ether, estere og ketoner.
Formel vægt 87.12
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide