Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, 99%
Beskrivelse
N,N-dimethylacetamid anvendes som et polært opløsningsmiddel i organisk syntese såvel som i reaktioner, der involverer stærke baser såsom natriumhydroxid. Det bruges også som opløsningsmiddel til fibre som polyacrylonitril, spandex, som hjælpestof i lægemidler, dvs. vumon, busulfex og i klæbemiddelindustrien. Det finder anvendelse som reaktionsmedium i produktionen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer og blødgørere. Det er meget udbredt i polymerindustrien på grund af dets høje opløsningsevne for højmolekylære polymerer og syntetiske harpikser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i forskellige reaktioner, dvs. ringslutning, halogenering, cynidering, alkylering og dehydrogenering og øger udbyttet af hovedprodukter. Det bruges også som ekstraktionsmiddel for olie og gasser, i malingsfjernere, i fremstillingen af fotoresist stripping-forbindelser og som booster-opløsningsmiddel i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimethylacetamid anvendes som et polært opløsningsmiddel i organisk syntese såvel som i reaktioner, der involverer stærke baser såsom natriumhydroxid. Det bruges også som opløsningsmiddel til fibre som polyacrylonitril, spandex, som hjælpestof i lægemidler, dvs. vumon, busulfex og i klæbemiddelindustrien. Det finder anvendelse som reaktionsmedium i produktionen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer og blødgørere. Det er meget udbredt i polymerindustrien på grund af dets høje opløsningsevne for højmolekylære polymerer og syntetiske harpikser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i forskellige reaktioner, dvs. ringslutning, halogenering, cynidering, alkylering og dehydrogenering og øger udbyttet af hovedprodukter. Det bruges også som ekstraktionsmiddel for olie og gasser, i malingsfjernere, i fremstillingen af fotoresist stripping-forbindelser og som booster-opløsningsmiddel i belægninger.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, alkohol, acetone, ether, estere og ketoner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylacetamide |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 165 °C til 166 °C |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Lineær formel | CH3CON(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.4385 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 1737614 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethylacetamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide