Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, 99+%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10522934
Brand: Thermo Scientific Acros 167780025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20.0°C
Absorbans 0.01 max. at 360nm, 0.03 max. at 320nm, 0.05 max. at 310nm, 0.15 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 164.0°C to 166.0°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 70°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 0.937
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Viskositet 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Vand 0.05% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formel vægt 87.12
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi