Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Solstice
Beskrivelse
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylacetamide |
| Smeltepunkt | -20°C |
| Tæthed | 0.937g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.8% (100°F), 11.5% (160°F) |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Tændingspunkt | 914°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Lineær formel | CH3CON(CH3)2 |
| Vis mere |