Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid, 99%, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15637790 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15637790 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15657790 500 mL Glasflaske 500ml
15627790 1 L Glasflaske 1 L
15667790 6 x 500 mL Glasflaske Pakke med 6
15647790 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15637790 Leverandør Fluka Leverandørnr. D1375102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 DKK
    840.28 DKK / 2.5 L
    Spare 204.72 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (ved 200,00g/L 20 °C)
Smeltepunkt -20 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0,937 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 11,5 % (160 °F), 1,8 % (100 °F)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Tændingspunkt 914 °F
Lugt Amin-lignende
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Kogepunkt 164 °C til 166 °C (1013 hPa)
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
Formel vægt 87,12 g/mol
Procent renhed 0.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.