Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486692 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486692 250 mL -
11496692 500 mL -
11406702 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486692 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215092883
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Farve Farveløs
Tæthed 0.94g/cm3 at 20°C
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde >99%
Formel vægt 87.12