Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502334 25 L Metal tromme 25 L
10154440 1 L Glasflaske -
10256190 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10047352 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10502334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181070250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9370g/mL
Mængde 25 L
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Metal tromme
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Rester efter fordampning 0.01% max.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.937
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viskositet 1.02 mPa.s (20°C)
Vand 0.1% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Kogepunkt 164.0°C to 166.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formel vægt 87.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren