Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10047352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10047352
Brand: Thermo Scientific Acros 181070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 164.0°C to 166.0°C
Mængde 5 L
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.01% max.
Specifik vægtfylde 0.937
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viskositet 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Vand 0.1% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formel vægt 87.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-Dimethylacetamide