Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, ≥99,5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15695340
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15695340 1 L 1 L
15605350 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695340 Leverandør Fluka Leverandørnr. 388401L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    523.63 DKK / 1 L
    Spare 196.37 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
Tæthed 0,937 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 1,8 % (100 °F), 11,5 % (160 °F)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Tændingspunkt 914 °F
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Formel vægt 87,12 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)