Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15605350
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15605350
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 388402.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
Tæthed 0.937g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Tændingspunkt 914°F
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Damptryk 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Formel vægt 87.12g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-dimethylacetamide