Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamid, 99,5 %, ekstra rent
Artikelnummer. 10117792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117792 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10424432 1 L Glasflaske 1 L
10236973 20 L Metal tromme 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10117792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378710025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    932.85 DKK / 2.5 L
    Spare 32.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20,0 °C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9370g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4370 til 1,4390
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.937
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Viskositet 1,02 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks.
Merck Index 15, 3248
Kogepunkt 164,0 °C til 166,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, diethylether, benzen, kloroform, ethanol og toluen
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.