Få mere at vide
N,N-dimethylacetamid, 99,5+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10418823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
10418823 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10418823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    638.82 DKK / 1 L
    Spare 21.18 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20,0 °C
Navn note Til analyse
CAS 127-19-5
CAS min % 99.5
Surhed 0,0005 meq/g maks.
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9370g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 70 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4370 til 1,4390
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Analyseprocentområde 99.5+%
Specifik vægtfylde 0.937
Molekylær formel C4H9NO
Lineær formel CH3CON(CH3)2
MDL nummer MFCD00008686
Viskositet 1,02 mPa (20 °C)
Vand 0,05% maks. (K.F.)
Merck Index 15, 3248
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Kogepunkt 164,0 °C til 166,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, diethylether, benzen, kloroform, ethanol og toluen
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vægt 87.12
Procent renhed ≥99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl acetamide