Få mere at vide
N,N-Dimethylacetamide, 99%
Artikelnummer. p-7081103
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484313 500 mL 500ml
11494313 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10924.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-dimethylacetamid anvendes som et polært opløsningsmiddel i organisk syntese såvel som i reaktioner, der involverer stærke baser såsom natriumhydroxid. Det bruges også som opløsningsmiddel til fibre som polyacrylonitril, spandex, som hjælpestof i lægemidler, dvs. vumon, busulfex og i klæbemiddelindustrien. Det finder anvendelse som reaktionsmedium i produktionen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer og blødgørere. Det er meget udbredt i polymerindustrien på grund af dets høje opløsningsevne for højmolekylære polymerer og syntetiske harpikser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i forskellige reaktioner, dvs. ringslutning, halogenering, cynidering, alkylering og dehydrogenering og øger udbyttet af hovedprodukter. Det bruges også som ekstraktionsmiddel for olie og gasser, i malingsfjernere, i fremstillingen af fotoresist stripping-forbindelser og som booster-opløsningsmiddel i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylacetamid anvendes som et polært opløsningsmiddel i organisk syntese såvel som i reaktioner, der involverer stærke baser såsom natriumhydroxid. Det bruges også som opløsningsmiddel til fibre som polyacrylonitril, spandex, som hjælpestof i lægemidler, dvs. vumon, busulfex og i klæbemiddelindustrien. Det finder anvendelse som reaktionsmedium i produktionen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer og blødgørere. Det er meget udbredt i polymerindustrien på grund af dets høje opløsningsevne for højmolekylære polymerer og syntetiske harpikser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator i forskellige reaktioner, dvs. ringslutning, halogenering, cynidering, alkylering og dehydrogenering og øger udbyttet af hovedprodukter. Det bruges også som ekstraktionsmiddel for olie og gasser, i malingsfjernere, i fremstillingen af fotoresist stripping-forbindelser og som booster-opløsningsmiddel i belægninger.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, alkohol, acetone, ether, estere og ketoner.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-19-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00008686
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylacetamide
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 165°C to 166°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Ammonia-like
Lineær formel CH3CON(CH3)2
Brydningsindeks 1.4385
Mængde 500 mL
Beilstein 1737614
Merck Index 14,3227
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-Dimethylacetamide