Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30371717
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30371717 25 g
1 options
Artikelnummer. 30371717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47676025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-p-phenylendiamine
CAS 99-98-9
Molekylær formel C8 H12 N2
Mængde 25 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl- (8CI), N1,N1-Dimethyl-1,4-benzenediamine, (4-Aminophenyl)dimethylamine, 1-Amino-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)aniline, 4-(Dimethylamino)benzenamine, 4-(N,N-Dimethylamino)aniline, 4-(N,N-Dimethylamino)phenylamine, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, C.I. 76075, DMPD, Dimethyl-p-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-p-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, N-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylamine, NSC 1493, [4-(Dimethylamino)phenyl]amine, p-(Dimethylamino)aniline, p-(Dimethylamino)phenylamine, p-Amino-N,N-dimethylaniline, p-Aminodimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
SMIL CN(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-N,4-N-dimethylbenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Formel vægt 136.1