Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 234 °C til 236 °C |
| Farve | Beige-grå til orange eller brun |
| Kogepunkt | 495 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.