Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, 98%
Artikelnummer. p-7021722
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14175.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234.27 g/mol
N,N-dimethyl-p-phenylendiaminsulfatsalt bruges til at undersøge rollen af H2S i kardiobeskyttelse induceret af iskæmisk prækonditionering i rottehjerte, i spektrofotometrisk bestemmelse af guld(III) i guld-farmaceutiske midler, såsom natriumaurothimaleat og auranofin, for at undersøge produktionen af kolonvævsacetat, H2S,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N,N-dimethyl-p-phenylendiaminsulfatsalt bruges til
at undersøge rollen af H2S i kardiobeskyttelse induceret af iskæmisk prækonditionering i rottehjerte, i spektrofotometrisk bestemmelse af guld(III) i guld-farmaceutiske midler, såsom natriumaurothimaleat og auranofin, for at undersøge colon-acetat-produktionen af H2S-vævsproduktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-47-0
Molekylær formel C8H14N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 234.27
MDL nummer MFCD00012992
InChI nøgle GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
IUPAC navn 4-N,4-N-dimethylbenzen-1,4-diamin;svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Smeltepunkt 200°C to 205°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4612278
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 234.28
Procent renhed 98%
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.