Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, 98%
Beskrivelse
N,N-dimethyl-p-phenylendiaminsulfatsalt bruges til at undersøge rollen af H2S i kardiobeskyttelse induceret af iskæmisk prækonditionering i rottehjerte, i spektrofotometrisk bestemmelse af guld(III) i guld-farmaceutiske midler, såsom natriumaurothimaleat og auranofin, for at undersøge produktionen af kolonvævsacetat, H2S,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
at undersøge rollen af H2S i kardiobeskyttelse induceret af iskæmisk prækonditionering i rottehjerte, i spektrofotometrisk bestemmelse af guld(III) i guld-farmaceutiske midler, såsom natriumaurothimaleat og auranofin, for at undersøge colon-acetat-produktionen af H2S-vævsproduktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Smeltepunkt | 200°C to 205°C (decomposition) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4612278 |
| Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 234.28 |
| Procent renhed | 98% |