Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 99%
Artikelnummer. 10229343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229343 5 g Glasflaske 5g
10381251 25 g Glasflaske 25g
10501814 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10229343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408490050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62778-12-5
Molekylær formel 0·5 C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 362.42
MDL nummer MFCD00036387
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Beige til brun eller grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 362.42
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder