Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11444133
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444133 25 g 25g
11454133 100 g 100g
11464133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10343.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
Det er en plet, der bruges i mikroskopi. N,N-dimethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid er også egnet til brug i peroxidasetesten. Det er en forbindelse, der normalt bruges til at måle antioxidantpotentialet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er en farve, der bruges i mikroskopi. N,N-dimethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid er også egnet til brug i peroxidasetesten. Det er en forbindelse, der normalt bruges til at måle antioxidantpotentialet.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod lys. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-46-9
Molekylær formel C8H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 209.11
MDL nummer MFCD00012991
InChI nøgle IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
IUPAC navn 4-N,4-N-dimethylbenzen-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt 212°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 209.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride