Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
| Navn note | Practical |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 35.0°C |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 262.0°C |
| Flammepunkt | 130°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.