Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
| Navn note | Practical |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 35.0°C |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 262.0°C |
| Flammepunkt | 130°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.