Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 10137470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10137470 5 g Glasflaske 5g
11310976 25 g Glasflaske 25g
10219343 100 g Glasflaske 100g
10772865 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10137470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408460050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-98-9
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.20
MDL nummer MFCD00007860
InChI nøgle BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC navn 4-N,4-N-dimethylbenzen-1,4-diamin
SMIL CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Navn note Praktisk
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35,0 °C
Farve Brun
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 262,0 °C
Flammepunkt 130 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H4N(CH3)2
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3278
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 11 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform, ether, benzen
Formel vægt 136.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P330-Skyl munden.