Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, 96%
Beskrivelse
N,N-dimethyl-p-phenylendiamin er en redoxindikator. Danner let stabil, rød radikalkation, involveret i en række redoxreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin er en redoxindikator. Danner let stabil, rød radikalkation, involveret i en række redoxreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(11 g/L ved 20 °C), diethylether, petroleumsether, alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lys- og luftfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
| Smeltepunkt | 34 °C til 38 °C |
| Tæthed | 1.09 |
| Kogepunkt | 262 °C |
| Flammepunkt | 130 °C (266 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 508105 |
| Merck Index | 14,3254 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (11g/L ved 20 °C), diethylether, petroleumsether, alkohol og kloroform. |
| Vis mere |