Få mere at vide
N,N-Dimethyl-o-toluidine, TRC
Artikelnummer. 30383761
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30383761 25 g
1 options
Artikelnummer. 30383761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47114025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-o-toluidine
CAS 609-72-3
Molekylær formel C9H13N
Mængde 25 g
Synonym 2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-o-toluidine, N,N,2-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, NSC 1784, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
SMIL CN(C)c1ccccc1C
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048