missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-o-toluidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-o-toluidine |
| CAS | 609-72-3 |
| Molekylær formel | C9H13N |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-o-toluidine, N,N,2-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, NSC 1784, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccccc1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vægt | 135.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?