Få mere at vide
N,N-dimethyl-n-octylamin, 95%
Artikelnummer. 11474234
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474234 250 g 250g
11454234 10 g 10g
11464234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12546.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157,30 g/mol
N,N-dimethyl-n-octylamin anvendes som ion-parringsmiddel i den kvantitative vurdering af thiazinamiummethylsulfat i et farmaceutisk præparat ved HPLC. Det fungerer som en modion i mobil fase til separation af tetracyclin, tetracyclinanaloger og deres potentielle urenheder ved omvendt fase ion-par kromatografi. Yderligere bruges det i studiet af chirale separationer ved kompleksdannelse med proteiner i kapillærzoneelektroforese. Udover dette bruges det som en mobil fase i direkte opløsning og kvantificering af (R)- og (S)-disopyramid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethyl-n-octylamin anvendes som ion-parringsmiddel i den kvantitative vurdering af thiazinamiummethylsulfat i et farmaceutisk præparat ved HPLC. Det fungerer som en modion i mobil fase til separation af tetracyclin, tetracyclinanaloger og deres potentielle urenheder ved omvendt fase ion-par kromatografi. Yderligere bruges det i studiet af chirale separationer ved kompleksdannelse med proteiner i kapillærzoneelektroforese. Udover dette bruges det som en mobil fase i direkte opløsning og kvantificering af (R)- og (S)-disopyramid
Opløselighed
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7378-99-6
Molekylær formel C10H23N
Molekylvægt (g/mol) 157.30
MDL nummer MFCD00009558
InChI nøgle UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC navn N,N-dimethyloctan-1-amin
SMIL CCCCCCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-n-octylamine
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.765
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.4243
Mængde 250 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1698081
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 157.3
Procent renhed 95%