Få mere at vide
N,N-Dimethyl-n-octylamine, 95%
Beskrivelse
N,N-dimethyl-n-octylamin anvendes som ion-parringsmiddel i den kvantitative vurdering af thiazinamiummethylsulfat i et farmaceutisk præparat ved HPLC. Det fungerer som en modion i mobil fase til separation af tetracyclin, tetracyclinanaloger og deres potentielle urenheder ved omvendt fase ion-par kromatografi. Yderligere bruges det i studiet af chirale separationer ved kompleksdannelse med proteiner i kapillærzoneelektroforese. Udover dette bruges det som en mobil fase i direkte opløsning og kvantificering af (R)- og (S)-disopyramid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-Dimethyl-n-octylamin anvendes som ion-parringsmiddel i den kvantitative vurdering af thiazinamiummethylsulfat i et farmaceutisk præparat ved HPLC. Det fungerer som en modion i mobil fase til separation af tetracyclin, tetracyclinanaloger og deres potentielle urenheder ved omvendt fase ion-par kromatografi. Yderligere bruges det i studiet af chirale separationer ved kompleksdannelse med proteiner i kapillærzoneelektroforese. Udover dette bruges det som en mobil fase i direkte opløsning og kvantificering af (R)- og (S)-disopyramid
Opløselighed
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og kobber.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-n-octylamine |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Tæthed | 0.765 |
| Kogepunkt | 195°C |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Brydningsindeks | 1.4243 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1698081 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyl-n-octylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-Dimethyl-n-octylamine