missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(mercaptoacetyl)hydrazine(>90%), TRC

Artikelnummer. 30366961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366961 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD13567050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(mercaptoacetyl)hydrazine
CAS 131760-67-3
Molekylær formel C6 H12 N2 O2 S2
Mængde 50 mg
Synonym 2-Mercaptoacetic Acid 2-(2-mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide, Mercapto-2-(mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide Acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O2S2/c1-7(5(9)3-11)8(2)6(10)4-12/h11-12H,3-4H2,1-2H3
SMIL CN(N(C)C(=O)CS)C(=O)CS
IUPAC navn N,N'-dimethyl-2-sulfanyl-N'-(2-sulfanylacetyl)acetohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 208.302
Formel vægt 208.034
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.