Få mere at vide
(N,N-Dimethyl)methylemmoniumiodid, 97%
Artikelnummer. 11492118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492118 50 g 50g
11482118 10 g 10g
11402128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11492118 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15146.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2912.10 DKK
    2161.65 DKK / 50g
    Spare 750.45 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185,008 g/mol
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid er et nyttigt reagens til mange syntetiske anvendelser som aminomethylering. Det er også vigtigt for omdannelsen af ketoner tilα ,β -umættede enoner. Det anvendes til fremstilling af derivater af typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det er flittigt brugt i medicin som smertestillende midler og beroligende midler - Tramadol hydrochlorid mellemprodukt, dvs. 2-dimethylamin-methylcyclohexanon. Det bruges også i reaktive farvestoffer, syntetiserede krydderier. Det spiller en væsentlig rolle i Mannichs reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid er et nyttigt reagens til mange syntetiske anvendelser som aminomethylering. Det er også vigtigt for omdannelsen af ketoner tilα ,β -umættede enoner. Det anvendes til fremstilling af derivater af typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det er flittigt brugt i medicin som smertestillende midler og beroligende midler - Tramadol hydrochlorid mellemprodukt, dvs. 2-dimethylamin-methylcyclohexanon. Det bruges også i reaktive farvestoffer, syntetiserede krydderier. Det spiller en væsentlig rolle i Mannichs reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid. Delvist opløselig i acetonitril, tetrahydrofuran og dichlormethan.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33797-51-2
Molekylær formel C3H8IN
Molekylvægt (g/mol) 185.008
MDL nummer MFCD00011810
InChI nøgle VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
IUPAC navn dimethyl(methyliden)azanium;iodid
SMIL C[N+](=C)C.[I-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Beilstein 3594966
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Merck Index 14,3251
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid. Delvist opløseligt i acetonitril, tetrahydrofuran og dichloromethan.
Formel vægt 185.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide