Få mere at vide
(N,N-Dimethyl)methylemmoniumiodid, 97%
Beskrivelse
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid er et nyttigt reagens til mange syntetiske anvendelser som aminomethylering. Det er også vigtigt for omdannelsen af ketoner tilα ,β -umættede enoner. Det anvendes til fremstilling af derivater af typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det er flittigt brugt i medicin som smertestillende midler og beroligende midler - Tramadol hydrochlorid mellemprodukt, dvs. 2-dimethylamin-methylcyclohexanon. Det bruges også i reaktive farvestoffer, syntetiserede krydderier. Det spiller en væsentlig rolle i Mannichs reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(N,N-Dimethyl)methylenammoniumiodid er et nyttigt reagens til mange syntetiske anvendelser som aminomethylering. Det er også vigtigt for omdannelsen af ketoner tilα ,β -umættede enoner. Det anvendes til fremstilling af derivater af typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det er flittigt brugt i medicin som smertestillende midler og beroligende midler - Tramadol hydrochlorid mellemprodukt, dvs. 2-dimethylamin-methylcyclohexanon. Det bruges også i reaktive farvestoffer, syntetiserede krydderier. Det spiller en væsentlig rolle i Mannichs reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid. Delvist opløselig i acetonitril, tetrahydrofuran og dichlormethan.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 3594966 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Merck Index | 14,3251 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylformamid. Delvist opløseligt i acetonitril, tetrahydrofuran og dichloromethan. |
| Formel vægt | 185.01 |
| Procent renhed | 97% |