Få mere at vide
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine, Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30383173
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383173 5 g
30369117 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4767505G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3575-32-4
Molekylær formel C8 H12 N2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 209.12
IUPAC navn 1-N,1-N-dimethylbenzene-1,3-diamine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine, Dihydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
Formel vægt 208.0534