Få mere at vide
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10791091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791091 5 g Glasflaske 5g
10368050 25 g Glasflaske 25g
10351514 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10791091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204340050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3575-32-4 | C8H12N2·2HCl | 209.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3575-32-4
Molekylær formel C8H12N2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 209.12
MDL nummer MFCD00012971
InChI nøgle BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, m-dimethylamino aniline, n,n-dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, n,n-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, 3-amino-n,n-dimethylaniline, 1,3-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, hydrochloride 1:2, pubchem14991, acmc-20a5k9
PubChem CID 77124
IUPAC navn 3-N,3-N-dimethylbenzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217,0 °C
Farve Lilla til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
Mængde 5 g
Beilstein 13, 40
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 209.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.