Få mere at vide
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11340024
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340024 5 g 5g
11330024 1 g 1g
11350024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11340024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00403.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3575-32-4 | C8H14Cl2N2 | 209.114 g/mol
det kan anvendes til fremstilling af N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid med 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel tetrahydrofuran. det anvendes som et selektivt formyleringsmiddel for en af to aminogrupper i sådanne basiske aminosyrer som ornithin eller lysin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
det kan bruges til at fremstille N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid med 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel tetrahydrofuran. det anvendes som et selektivt formyleringsmiddel for en af to aminogrupper i sådanne basiske aminosyrer som ornithin eller lysin.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform og dichlormethan. Lidt opløseligt i ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3575-32-4
Molekylær formel C8H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 209.114
MDL nummer MFCD00012971
InChI nøgle BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, m-dimethylamino aniline, n,n-dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, n,n-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, 3-amino-n,n-dimethylaniline, 1,3-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, hydrochloride 1:2, pubchem14991, acmc-20a5k9
PubChem CID 77124
IUPAC navn 3-N,3-N-dimethylbenzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt 216°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3694384
Opløselighedsinformation Soluble in water,chloroform and dichloromethane. Slightly soluble in ethyl acetate.
Formel vægt 209.12
Procent renhed 99%